Learn More
Buerkle™ Tapón estándar de PVC
Tapón estándar de laboratorio fabricado en PVC con buena resistencia química contra ácidos y álcalis.
Marca:  Buerkle™ 9763-1621
3.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17240644
  • 3.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
Descripción
  • PVC, blando, rojo
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
24 mm
21 mm
Tapón estándar
16 mm
PVC