Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Marca:  Rogo Sampaic™ BJJ005
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798512
  • 67.26€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Tubos (14 mm)
24
1 unidad
255 mm
40 mm
2 x 12
PVC
Tubo de 14 mm de diámetro
255 x 48 x 40 mm
48 mm
14 mm