Learn More
Gilson™ PVC Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
For use with MF1 and MF4 Pump Heads
Marca: Gilson™ F117933
94.81 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Calibrado
Especificaciones
Tubos de bombas | |
0,38 mm | |
40 cm | |
Uso general | |
1,22 ml/min | |
Transparente |
Esterilizable en autoclave | |
PVC | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
12/paquete | |
Bajo | |
de 94 °C |