Learn More
Sperian™ Guantes de PVC
Catalog Number 12605773
Click to view available options
Tamaño: 9,5
Certificaciones/conformidad CE
Material del manguito PVC
Coating Material PVC
Color Negro
Material PVC
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9,5
Grosor (métrico) 0,65 mm
Revestimiento Algodón
Cantidad 1 par
Resistente a Cetonas e hidrocarburos aromáticos y halogenados
Longitud (métrico) 77 cm