Learn More
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head
For use with MF1 and MF4 pump head
Marca:  Gilson™ F117965
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10061992
  • 95.10€ / 3 metros
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PVC
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de extensión
2,06 mm
3,7 mm
Para cabezales de bomba MF1 y MF4
1 unidad
Bajo
de 94 °C
Esterilizable en autoclave
PVC
300 cm
Uso general
25 ml/min