Learn More
PURUS™ Alfombrillas 30-LayerEnviroTack™ para el control de la contaminación
Exclusivas de PURUS&trade, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
Marca: PURUS™ PM 3660 34 B
132.42 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
Descripción
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación.
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9001
Especificaciones
914 x 1524 mm | |
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias | |
Adherencia estándar | |
Mezcla de LDPE | |
Fabricadas en una instalación con certificación ISO 9001 |
Azul | |
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | |
Película:Adhesivo de 33 μm:8 μm | |
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm |