Learn More
Lauda™ Puridest PD 4 DG Water Still with EU-Plug
Glass water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting
Marca:  Lauda™ L003249
Detalles adicionales : Peso : 24.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16627525
  • 6655.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Componentes y materiales:
    • Extracción del destilado a través de la conexión de la manguera en el lado derecho
    • Evaporadores, condensadores y protecciones contra desbordamiento fabricados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™
    • Condensadores con protector contra goteo
    • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
    • Elementos calefactores con revestimiento de cuarzo
    • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Características:
    • Esterilización de condensadores por vapor
    • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
    • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
    • Proceso de destilación visible debido a una pantalla frontal irrompible y fácilmente extraíble que no se empaña
    • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
    • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
    • El control del nivel de agua de la caldera desconecta automáticamente la alimentación en caso de escasez de agua.
    • El detector electrónico de impurezas permite enjuagar y limpiar el evaporador mediante el cambio automático del agua.
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Fase de conductividad 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Producción: 4 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 5,8 kW
    • Consumo máx. de energía: 5,8 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 2,4 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 650 x 365 x 390 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A)
Especificaciones
Especificaciones
400 V
Interruptor de nivel externo
A 25 °C 1,6 μS/cm
Conductividad a 25 °C, 1,6 μS/cm