Learn More
Aromáticos purgables para identificación de gasolina, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep P-GAS
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
1,2-Diclorobenceno | 95-50-1 | 2000μg/ml |
1,3-Diclorobenceno | 541-73-1 | 2000μg/ml |
1,4-Diclorobenceno | 106-46-7 | 2000μg/ml |
Benceno | 71-43-2 | 2000μg/ml |
Clorobenceno | 108-90-7 | 2000μg/ml |
Etilbenceno | 100-41-4 | 2000μg/ml |
Éter metil terbutílico | 1634-04-4 | 2000μg/ml |
m-Xileno | 108-38-3 | 2000μg/ml |
o-xileno | 95-47-6 | 2000μg/ml |
p-Xileno | 106-42-3 | 2000μg/ml |
tolueno | 108-88-3 | 2000 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Purgeable Aromatics | |
MFCD00004595 | |
CO | |
32.04 | |
US EPA Method 602 | |
1 mL | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
CH4O | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanol | |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Seguridad y manipulación
- Purgeable Aromatics for Gasoline Identification
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dichlorobenzene,benzene, toluene, ethylbenzene, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.