Learn More
Labcon Placas para PCR PurePlus™ 0,1 ml de 96 pocillos de perfil bajo para termocicladores populares
Con rejilla de referencia impresa
Marca:  Labcon 3971-520-000-9
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Código de producto. 16659852
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Placas para PCR de perfil bajo plano de 96 pocillos para la mayoría de los termocicladores
  • Con rejilla de referencia impresa
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Esterilizable en autoclave
PurePlus™
Resina de polipropileno USP clase VI
0,1 mL
V
PCR
Congelable a -80 °C
Sin tapa
10 placas/caja, 10 cajas/caja
Natural
Placa
96
No estéril
10 placas/caja
RT
Certificados
Ver productos accesorios