Learn More
RETSCH Pure 70mm Diameter Stainless Steel Ring Sieve For Ultra Centrifugal Mill ZM 200
Marca:  RETSCH 03.647.0289
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401705
  • 210.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
70mm
0,2mm
Acero inoxidable
1Cada una
Tamices de aro
Molino de ultracentrífugo ZM 200