Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno no estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de polipropileno de jeringa no estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Marca: Cytiva 6785-1302
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
- Diámetro: 13mm
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (131 °F)
- Volumen de muestra: hasta 10 ml
- El bajo volumen de retención de <25μ l garantiza la máxima recuperación de la muestra
- Microfibra de vidrio opcional
- Formato de punta de tubo (opcional)
Especificaciones
Filtro de jeringa de polipropileno Puradisc 13 mm, 0,2 μ m (500 unidades) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
Luer macho | |
500 piezas | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
Polipropileno | |
No estéril | |
Polipropileno (PP) | |
500 | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |