Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc de PVDF: No estériles
Diseñados para una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a disolventes y bajo nivel de unión a proteínas. Los filtros de jeringa de PVDF Whatman™ Puradisc: no estériles son aptos para la filtración biomédica, la filtración de esterilización y la preparación de muestras para HPLC.
182.00€ - 1910.00€
Especificaciones
Material PVDF
Esterilidad No estéril
Área de filtración 4,2 cm2
Material de la carcasa Polipropileno (PP) sin pigmentos
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11393315
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6747-2504
0,45 μm 200 piezas
595.00€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11393305
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6747-2502
0,2 μm 200 piezas
595.00€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11303325
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6746-2504
0,45 μm 50 piezas
182.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11303315
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6746-2502
0,2 μm 50 piezas
184.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11383315
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6749-2504
0,45 μm 1000 piezas
1910.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Polipropileno sin pigmentos. Blíster estéril. Conectores Luer de entrada y salida. Opción estéril para aplicaciones críticas.
Especificaciones
Especificaciones
PVDF
4,2 cm2
Luer Lock hembra
5,2 bar (75 psi)
22,9 x 28,4 mm
No estéril
Polipropileno (PP) sin pigmentos
Luer macho
Hasta 100 ml
25 mm