Learn More
Cytiva Filtros para jeringa de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Puradisc de 4 mm
Se utiliza para muestras de HPLC con bajo contenido de sólidos y muestras de EC (electroforesis capilar)
126.00€ - 170.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 0,2 μm |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 0,2 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) sin pigmentos |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10357531
|
Cytiva
6791-0402 |
PVDF |
170.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323335
|
Cytiva
6786-0402 |
Nailon |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Diámetro: 4 mm
- Volumen de la muestra: 2 ml
- El volumen de retención bajo <10 μl garantiza la máxima recuperación de muestras.
- Formato de punta de tubo (opcional)
- Amplia compatibilidad de muestras
- Opción de medios de filtro de membrana o de microfibra de vidrio
Aplicaciones:
- Muestras de HPLC con niveles bajos de contenido sólido: la filtración mejorará la vida útil de la columna.
- Muestras para CE (electroforesis capilar): la filtración eliminará los picos falsos.
- Filtración estéril de muestras de bajo volumen
- Muestras de UV/Vis: filtran directamente en la cubeta mediante una punta de tubo.
- Refractometría: filtran muestras para evitar daños en los componentes ópticos de instrumentos y mejoran la exactitud de los resultados.
- Minimizan la unión inespecífica a la membrana (debido al pequeño tamaño de la membrana)
Especificaciones
0,2 μm | |
0,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
4 mm |
Estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa |