Learn More
Masterflex™ L/S™ Multichannel Pump Head for Microbore 2-Stop Tubing
Get low-pulsation synchronous flow in multiple channels without cartridges
Marca: Masterflex™ 07534-08
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El intervalo de flujo de 0,045 a 2300 ml/min por canal: el caudal depende de las rpm de la unidad y del tamaño de los tubos.
- Rotor/rodillo de acero inoxidable (SS) para mayor durabilidad y. resistencia química.
- Cabezales apilables de dos, cuatro u ocho canales para hasta 24 canales.
- Instalación sencilla de los tubos: cargue los tubos, cierre el lecho de oclusión y ponga en marcha la bomba.
- Seis cabezales de rodillo proporcionan un flujo de baja pulsación.
Especificaciones
Cabezal de bomba multicanal de 8 canales L/S para tubos de microcalibre | |
Aluminio anodizado | |
6 | |
3 pulg | |
4,81 in | |
4,5 in | |
Acero inoxidable | |
Conjuntos de tubos de dos tapones de microcalibre; diámetro interior de 0,19 a 2,79 mm | |
De 0,02 a 600 rpm |
200 ml/min | |
8 | |
Fijo | |
76 mm | |
122 mm | |
114 mm | |
Tubos con tapones | |
Acero inoxidable |