Learn More
Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves
Catalog Number 12645293
Click to view available options
Tamaño:
6
10
11
Grey polyamide knitted gloves with polyurethane-coated palm and fingertips provide dexterity, a snug fit, and good grip for precision work. Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves are knitted for breathability and comfort and offer excellent abrasion and tear resistance.
  • Guantes tejidos de poliamida gris, que no generan residuos y son adecuados para trabajos de precisión.
  • Adecuados para manipular productos delicados u objetos sucios en entornos secos, ligeramente grasientos o sucios.
  • Excelente resistencia a la abrasión y a las roturas.
  • Sin silicona y adecuados para trabajar en trabajos de pintura.
  • Revestimiento de poliuretano gris en la palma y las puntas de los dedos para un buen agarre.
  • El tejido ceñido proporciona comodidad, sujeción, movilidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad.
  • Dorso ventilado que optimiza la transpirabilidad.
  • Puño elástico.
  • El color gris mejora las cualidades de resistencia a la suciedad del suelo y garantiza una vida útil más larga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos menores, norma básica EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/11/06/0281, número de declaración CE 0075/797/162/11/06/0281
Clasificación Movilidad: 5
Área revestida Palma y puntas de los dedos
Estructura Tejido sin costuras
Descripción Calibre 15
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating 1
Material Poliamida
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Asistencia, telecomunicaciones, transporte y servicios públicos
Incluye Puño elástico
Índice de pinchazos 1
Cantidad Pack de 10 pares
Clasificación de desgarro 3
Longitud (métrico) 25 cm