Learn More
Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves
Grey polyamide knitted gloves with polyurethane-coated palm and fingertips provide dexterity, a snug fit, and good grip for precision work. Honeywell Safety Products™ PU First Grey Gloves are knitted for breathability and comfort and offer excellent abrasion and tear resistance.
1.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE CATEGORY II Minor risks, EN 420-2003 Basic standard, EN 388-2003 Mechanical risk, EC Category PPE 2, EC Certificate Number 0075/797/162/11/06/0281, EC Attestation Number 0075/797/162/11/06/0281
Clasificación Dexterity: 5
Área revestida Palm, Fingertips
Material de revestimiento. Polyurethane
Color Gray
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12645293 Ver documentos Honeywell Safety Products™
2100250-10
10 1.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
12655293 Ver documentos Honeywell Safety Products™
2100250-11
11 1.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12665293 Ver documentos Honeywell Safety Products™
2100250-06
6 1.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Grey, non-pilling polyamide knitted glove suitable for precision work.
  • Suitable for handling fine products or dirty objects in dry, slightly greasy or dirty environments.
  • Excellent abrasion and tear resistance.
  • Silicone-free and suitable for painting environments.
  • Grey polyurethane coating on palm and fingertips for good grip.
  • Tight knit provides comfort, support, dexterity, touch and limits dirt penetration.
  • Ventilated back optimizes breathability.
  • Elastic wrist.
  • Grey color enhances soil proof qualities, ensuring longer life.
Especificaciones
Especificaciones
CE CATEGORY II Minor risks, EN 420-2003 Basic standard, EN 388-2003 Mechanical risk, EC Category PPE 2, EC Certificate Number 0075/797/162/11/06/0281, EC Attestation Number 0075/797/162/11/06/0281
Palm, Fingertips
Gray
Gauge 15
Elasticized wrist
Glove
10Pair/PK
Dexterity: 5
Polyurethane
1
Service, Telecom, Transportation and Utility industries
25cm
1
3