Learn More
PTPRR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PTPRR |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817954
|
Proteintech
17937-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807954
|
Proteintech
17937-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP possesses an extracellular region, a single transmembrane region, and a single intracellular catalytic domains, and thus represents a receptor-type PTP. The similar gene predominately expressed in mouse brain was found to associate with, and thus regulate the activity and cellular localization of MAP kinases. The rat counterpart of this gene was reported to be regulated by the nerve growth factor, which suggested the function of this gene in neuronal growth and differentiation.Especificaciones
PTPRR | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O08617, Q15256, Q62132 | |
19279, 5801, 94202 | |
PTPRR Fusion Protein Ag12145 | |
Primary | |
-20°C | |
PTPRR |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Ch 1PTPase, EC PTP, ECPTP, NC PTPCOM1, PCPTP1, PTP SL, PTPBR7, PTPRQ, PTPRR, R PTP R | |
PTPRR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |