missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PTGES2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PTGES2 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827563
|
Proteintech
10881-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817563
|
Proteintech
10881-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a membrane-associated prostaglandin E synthase, which catalyzes the conversion of prostaglandin H2 to prostaglandin E2. This protein also has been shown to activate the transcription regulated by a gamma-interferon-activated transcription element (GATE). Multiple transcript variants have been found for this gene.Especificaciones
PTGES2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8BWM0, Q9H7Z7 | |
311865, 80142, 96979 | |
PTGES2 Fusion Protein Ag1329 | |
Primary | |
-20°C | |
PTGES2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C9orf15, GBF1, mPGES 2, PGES2, prostaglandin E synthase 2, PTGES2 | |
PTGES2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |