Learn More
GeneBLAzer™ Células PTGER2-NFAT-bla CHO-K1
Las células PTGER2-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano de prostaglandina E 2.
Marca: GeneBLAzer™ K1723
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: PTGER2
- Número de referencia: NM_000956.2
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células PTGER2-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ contienen el receptor humano de prostaglandina E 2 (PTGER2) (n.º de registro NM_000956.2) integrado de forma estable en la línea celular NFAT-blaCHO-K1 CellSensor™. Las células NFAT-bla CHO-K1 CellSensor™ contienen un gen marcador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta del NFAT.
- Las células PTGER2-NFAT-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
GPCR | |
2 x 106 células |
Fluorescente | |
Células PTGER2-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo PTGER2-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |