Learn More
Fisherbrand™ PTFE Vial
Thick wall construction. Fisherbrand™ PTFE Vials are ideal for storing aggressive or expensive materials.
65.55€ - 83.35€
Especificaciones
Color Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Graduado No
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10650283
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
50 ml
83.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10762793
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
25 ml
65.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Almacenamiento de productos químicos peligrosos
De -200 °C a +280 °C
Tapón de rosca
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No
Esterilizable en autoclave