Learn More
Fisherbrand™ PTFE T-Type Connector - Bayonet
With Bayonet fitting. Fisherbrand™ PTFE T-Type Connector - Bayonet contains an improved connector system.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00700kg
Descripción
- Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos: vidrio, FEP o PTFE
- El bloqueo roscado admite de 10-1 mmHg a 4 bar
Especificaciones
Conector tipo T de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares | |
1 unidad | |
14 mm | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
6 mm | |
44 mm | |
-200 °C | |
29 mm | |
Blanco |