Learn More
Fisherbrand™ Válvula de tipo T estándar de PTFE, conexiones en bayoneta
Se utiliza con tubos rígidos y semirrígidos. La válvula de tipo T estándar de PTFE incluye conexiones en bayoneta.
24.30€ - 34.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Válvula con bayoneta tipo T de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con | Conectores de PTFE |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10592582
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 3 mm | 8 mm |
26.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10160332
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 2 mm | 4,5 mm |
24.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11769337
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 3 mm | 6,8 mm |
25.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11779337
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 4 mm | 9 mm |
26.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11793299
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 5 mm | 11 mm |
34.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10435252
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 2 mm | 6 mm |
24.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10502592
|
Fisherbrand™
|
Tamaño del calibre: 4 mm | 10 mm |
27.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Válvula de conector
- Para el uso con tubos rígidos y semirrígidos: vidrio, FEP o PTFE
- Sistema de conectores mejorado
- Todas las piezas humedecidas
- Presión máxima de 1 bar a 100 °C y 5 mm Hg
- Todas las piezas de contacto son de PTFE
- Las válvulas se pueden esterilizar en autoclave a 135 °C
Especificaciones
Válvula con bayoneta tipo T de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
Conectores de PTFE | |
1 unidad | |
Blanco/azul | |
De - 200 a + 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
-200 °C | |
20 mm | |
1 bar |