Learn More
Fisherbrand™ Válvula de tipo T estándar de PTFE, conexiones en bayoneta
Se utiliza con tubos rígidos y semirrígidos. La válvula de tipo T estándar de PTFE incluye conexiones en bayoneta.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11769337
  • 25.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Válvula de tapón
  • Para uso con tubos rígidos y semirrígidos: vidrio, FEP o PTFE
  • Sistema de conectores mejorado
  • Todas las partes mojadas
  • Presión máxima de 1 bar a 100 °C y 5 mm Hg
  • Todas las piezas de contacto son PTFE
  • Las válvulas pueden esterilizarse a 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
Válvula con bayoneta tipo T de PTFE
Tamaño del calibre: 3 mm
Esterilizable en autoclave
59 mm
-200 °C
43 mm
Blanco/azul
De - 200 a + 280 °C
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
6,8 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Conectores de PTFE
1 unidad
20 mm
1 bar