Learn More
Fisherbrand™ Válvula de tipo T estándar de PTFE, conexiones en bayoneta
Se utiliza con tubos rígidos y semirrígidos. La válvula de tipo T estándar de PTFE incluye conexiones en bayoneta.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10592582
  • 31.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío
10-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muy buena resistencia química
• Válvula PTFE 3 vías 4 posiciones
Especificaciones
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Tamaño de orificio: 3 mm
59mm
Conectores de PTFE
De - 200 a + 280 °C
1 unidad
20mm
Blanco y azul&
8mm
PTFE
Válvula con bayoneta tipo T de PTFE
1 bar
De - 200 a + 280 °C
43mm