Learn More
Fisherbrand™ Válvula de tipo T estándar de PTFE, conexiones en bayoneta
Se utiliza con tubos rígidos y semirrígidos. La válvula de tipo T estándar de PTFE incluye conexiones en bayoneta.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Válvula de tapón
- Para uso con tubos rígidos y semirrígidos: vidrio, FEP o PTFE
- Sistema de conectores mejorado
- Todas las partes mojadas
- Presión máxima de 1 bar a 100 °C y 5 mm Hg
- Todas las piezas de contacto son PTFE
- Las válvulas pueden esterilizarse a 135 °C
Especificaciones
Válvula con bayoneta tipo T de PTFE | |
Tamaño del calibre: 2 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
59 mm | |
-200 °C | |
43 mm | |
Blanco/azul | |
De - 200 a + 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
6 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Conectores de PTFE | |
1 unidad | |
20 mm | |
1 bar |