missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type

Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type are hollow for standard taper joints. No sealing rings.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16205961

  • 30.40€ / paquete de 5


Fecha estimada de envío
10-11-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Especificaciones

Especificaciones

Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type
1
-200°C to +280°C
Standard Taper Ground Glass Joints
16 (US)
PTFE
Videos
Documentos