missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Varilla de agitación de PTFE con núcleo de acero

Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un núcleo de acero. La varilla se puede doblar para adoptar una forma permanente.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10791483

  • 12.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Puede usarse en temperaturas de hasta 280 °C
  • Núcleo de acero para una rigidez máxima
  • Se puede doblar a una forma de manera permanente
  • Resistente a los arañazos
Especificaciones

Especificaciones

6 mm
Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE
1 unidad
350 mm
46 g
Mezcla de diversos productos químicos
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales