Learn More
Fisherbrand™ Varilla de agitación de PTFE con núcleo de acero
Puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C (540 °F). La varilla de agitación de PTFE tiene un núcleo de acero. La varilla se puede doblar para adoptar una forma permanente.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11547223
  • 13.58€ / paquete de 2
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chemically resistant, inert, and leak-free
  • Can be used in temperatures up to 280°C (540°F)
  • Steel core for maximum rigidity
  • Can be bent in to a permanent shape
  • Will not scratch
Especificación
Especificación
Yes
Núcleo de acero dulce encapsulado en PTFE
2/paq.
6mm
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Mezcla de diversos productos químicos
18 g
150mm
Videos