Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Mezcladora de PTFE
Ideal for routine stirring and mixing applications. Lenz Laborglasinstrumente™ Stirrers with PTFE Blade and Journal feature a shaft manufactured from durable DURAN™ tubing. 
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ B3972573
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Código de producto. 10000440
  • 119.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Precision calibrated glass tube
  • Ground and polished bearing surface
  • With snap fastener for replacement of PTFE blades