Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00009kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12349507
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
3mm
Blanco
8mm
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Cilíndrico, Anillo de pivote