Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11848862
  • 17.65€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
6mm
Blanco
25mm
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Cilíndrico, Anillo de pivote
Certificados
Ver productos accesorios