Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
4,5 mm | |
Blanco | |
Sí | |
12mm |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cilíndrico, Anillo de pivote |