Learn More
Cole-Parmer™ Filtros de jeringa estériles de PTFE
No se ve afectado por la mayoría de disolventes orgánicos, ácidos y bases concentrados, propulsores y líquidos criogénicos. Las membranas de politetrafluoroetileno (PTFE) son ideales para la esterilización de gases y alcoholes; ácidos de limpieza, álcalis y disolventes orgánicos; para fines de ventilación.
Marca: Cole-Parmer™ 02915-08
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
Descripción
- Los filtros no contienen triton y disponen de un soporte de membrana bidireccional y entrada/salida luer lock (de 15 a 25 mm de diámetro) o boquillas escalonadas (50 mm de diámetro) para un ajuste seguro a la jeringa
- El tipo de membrana y el tamaño de poro están impresos en todos los filtros para una identificación fácil
- Todos los filtros de jeringa Cole-Parmer poseen una integridad probada al 100 % y se han fabricado de acuerdo con las normas ISO 9002
- Los filtros estériles se esterilizan mediante radiación gamma
- Certificados como apirógenos y no citotóxicos
- Envasado en blíster
Especificaciones
Natural | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Esterilización de gases y alcoholes; ácidos de limpieza, álcalis y disolventes orgánicos | |
50 filtros | |
Filtros de jeringa estériles | |
25 mm |
PTFE/polipropileno | |
0,2 μm | |
Polipropileno | |
Retención: ≥0.35mL | |
100 mL |