Learn More
Masterflex™ PTFE Solenoid Electric Valve
443.00€ - 1460.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para el mantenimiento de presión o vacío |
---|---|
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 70 °C |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Válvula eléctrica de solenoide |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11710419
|
Masterflex™
01356-16 |
VDC 12 |
1460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13553600
|
Masterflex™
01356-02 |
VDC 24 |
443.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Adecuada para el mantenimiento de presión o vacío | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Válvula eléctrica de solenoide |
70 °C | |
1 unidad |