Learn More
Karl Hecht™ Manguitos de PTFE para juntas esmeriladas y tapones
Una opción desechable para evitar que las juntas esmeriladas se peguen entre sí.
Marca:  Karl Hecht™ 42388019
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10286951
  • 2.39€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Autolubricación
  • Grosor de aprox. 0,05 mm
  • Para su uso con juntas de 19/26 de tamaño
  • Resistencia química extraordinaria a temperaturas de −200° a +260 °C
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Aprox. 0,05 mm
Junta 19/26
10/paquete
De −200° a +260 °C
Evita que las juntas esmeriladas se peguen
Manguito protector
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de junta 19/26