Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11793209
  • 23.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.
  • Junta de liberación automática para evitar que se pegue
  • Funciona con un vacío de medio a bajo
  • Usar hasta 280 °C
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Grosor de pared de 0,05 mm
  • Los manguitos son inertes
Especificaciones
Especificaciones
0,05mm
19mm
Pared fina
10mm
De -200 a +280 °C
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa
10/19
Fundas de PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Juntas de vidrio esmerilado