Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
11.35€ - 35.65€
Especificaciones
Tipo | Pared fina |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante |
Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo de producto | Fundas de PTFE |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11703229
|
Fisherbrand™
|
29/32 |
18.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11773219
|
Fisherbrand™
|
14/23 |
19.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11783219
|
Fisherbrand™
|
19/26 |
19.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11733229
|
Fisherbrand™
|
45/40 |
26.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11743229
|
Fisherbrand™
|
50/42 |
28.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11723229
|
Fisherbrand™
|
40/38 |
24.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11713229
|
Fisherbrand™
|
34/35 |
17.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11793219
|
Fisherbrand™
|
24/29 |
11.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11793209
|
Fisherbrand™
|
10/19 |
23.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11703219
|
Fisherbrand™
|
12/21 |
25.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11753229
|
Fisherbrand™
|
55/44 |
31.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16285991
|
Fisherbrand™
|
60/64 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11783209
|
Fisherbrand™
|
7/16 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.- Versión con liberación automática para evitar la adherencia
- Funciona con vacío de bajo a medio
- Se puede usar hasta 280 °C (540 °F)
- Elimina la necesidad de grasa
- Grosor de pared de 0.05 mm
- Las fundas son inertes
Especificaciones
Pared fina | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
Fundas de PTFE | |
0,05 mm |
Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
De -200 a +280 °C |