Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01400kg
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Funciona con un vacío de medio a bajo
- Uso hasta 280 °C
- Elimina la necesidad de grasa
- Grosor de pared de 0,05 mm
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
0,05mm | |
46 mm | |
Pared fina | |
60 mm | |
De - 200 a + 280 °C |
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa | |
60/64 | |
Fundas de PTFE | |
PTFE | |
Juntas de vidrio esmerilado |