Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de PTFE de pared fina y longitud B europea de Fisherbrand™ es apto para el vacío bajo y medio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00540kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11793219
  • 11.35€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.
  • Junta de liberación automática para evitar la adherencia
  • Funciona con un vacío de bajo a medio
  • Usar a hasta 280 °C (540 °F)
  • Elimina la necesidad de lubricante
  • Grosor de pared de la pared de 0,05 mm
  • Las fundas son inertes
Especificaciones
Especificaciones
0,05 mm
29mm
Pared fina
24mm
De -200 a +280 °C
Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante
24/29
Fundas de PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Juntas de vidrio esmerilado