Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de paredes gruesas de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
12.15€ - 28.47€
Especificaciones
Tipo | Rígida |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Evita que se pegue, elimina el uso de grasa |
Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 a +280 °C |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12348029
|
Cowie Technology™
020.014 |
14/23 |
28.47€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10447251
|
Cowie Technology™
020.034 |
34/35 |
12.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10452921
|
Cowie Technology™
020.045 |
45/40 |
18.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricado con PTFE con un reborde considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
- Uso hasta 280 °C
- Índice de fugas: <1 × 10-4 torr, litro, s-1
- Elimina la necesidad de grasa
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
Rígida | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
De -200 a +280 °C |
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,5mm |