Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de paredes gruesas de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
Marca: Cowie Technology™ 020.014
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
Descripción
Fabricado con PTFE con un reborde considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
- Usar hasta 280 °C
- Índice de fugas: <1 x 10-4 Torr, litro, s-1
- Elimina la necesidad de grasa
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
0,5mm | |
14/23 | |
5Pack | |
De -200 a +280 °C |
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa | |
Rígida | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas de vidrio esmerilado |