Learn More
Duran™ Inserto de PTFE/silicona
Se utiliza para la transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril. El inserto de silicona/PTFE DURAN™ forma parte de un sistema modular flexible.
11.10€ - 11.15€
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10572763 Ver documentos Duran™
1129815
1.6 mm Azul 11.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-10-2019
Añadir a la cesta
10412153 Ver documentos Duran™
1129816
3mm Blanco 11.15€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-10-2019
Añadir a la cesta
10523343 Ver documentos Duran™
1129817
3.2mm Blanco 11.15€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 25
Añadir a la cesta
10399652 Ver documentos Duran™
1129818
6mm Blanco 11.15€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 55
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Materiales utilizados: PP y PTFE.
  • Se pueden conectar cuatro diámetros diferentes de manguera (1.6 mm; 3.0 mm; 3.2 mm y 6.0 mm)
  • La ecualización de presión estéril es posible mediante el uso del filtro de membrana
  • Los puertos no utilizados se pueden proporcionar con un tapón obturador
  • Las aplicaciones típicas son una transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril