Learn More
Duran™ Inserto de PTFE/silicona
Se utiliza para la transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril. El inserto de silicona/PTFE DURAN™ forma parte de un sistema modular flexible.
Marca:  Duran™ 1129816
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412153
  • 11.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío
11-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Materials used: PP and PTFE. Flexible modular system
  • Four different hose diameters (1.6 mm; 3.0 mm; 3.2 mm and 6.0 mm) can be connected
  • Sterile pressure equalisation is possible through use of membrane filter
  • Unused ports can be provided with a blind cap
  • Typical applications are safe transfer of liquid media within a closed and sterile system
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
PTFE, Silicona
–De 50 a 230 °C
Tapón de rosca GL14
3mm
1 unidad
Inserto