Learn More
Sartorius™ Cartucho de filtro de membrana PTFE Sartofluor Junior
Marca:  Sartorius™ 5181407T7------B
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10109742
  • 628.58€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Estéril
Filtro de gas hidrófobo estéril, como gases de entrada de fermentadores y biorreactores
1Pack
Cartucho de filtro de membrana Sartofluor Junior
ISO 9001, cGMP estándar
0,2 μm
0,05 m2
Polipropileno
1Pack