Learn More
Bohlender™ PTFE Propeller Stirrer Shafts
Marca:  Bohlender™ C378-12
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419961
  • 347.68€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
8 mm
350 mm
Eje de agitador de hélice
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte.