Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio HT de PTFE y PPS, GL 18
Ideales para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal.
Marca: Bohlender™ D629-68
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistentes a la temperatura de desde los − 50 °C a los + 250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA
- Presión de funcionamiento máxima de 10 bar
- Apto para vacío
- Tapón de rosca negro de PPS
- Las partes internas constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm
- Algunas aplicaciones son fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción
- Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca GL y diámetros de tubos
Especificaciones
Junta de rosca de laboratorio | |
PPS/PTFE | |
-50 °C | |
GL 18 | |
de 250 °C |
FDA | |
Conexión de equipos/accesorios a tubos con paredes rígidas | |
9,52 mm (D.E.) | |
10 bar |