Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe with 1M Cable
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsTekniske data
Tekniske data
| Type | Probe, PTFE Platinum Resistance |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Material | PTFE with Stainless Steel Core |
| Sensor Types | PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/degree celsius |
| For Use With (Application) | Measuring temperature |
| For Use With (Equipment) | PTFE Probe Holders and Compression Fittings |
| Response Time | 50%, 6 to 14 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -180°C to +280°C |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Width (Metric) | 7 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?