Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 10 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Marca:  Merck LCWG02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10743291
  • 530.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
A la membrana de PTFE Mitex™ no le afecta casi ningún líquido, incluidos disolventes orgánicos, ácidos y bases concentrados, propulsores y líquidos criogénicos. La membrana Mitex™ no tiene respaldo, pero es fácil de manejar, combinando la comodidad de una membrana con respaldo con la versatilidad de una membrana de PTFE puro. La membrana Mitex™ es hidrófoba.
Características y ventajas:
  • Amplia compatibilidad química
  • Biológica y químicamente inerte
  • Estable a temperaturas superiores a 260 °C (500 °F) e inferiores a -100 °C (-148 °F)*
Aplicaciones: Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN
Especificaciones
Especificaciones
14 l/min/cm2
≥ 0,03 bar
Filtro de pantalla
10 μm
LCWG
Puede usarse en condiciones químicas o de temperatura extremas (hasta 260 °C)
Plano
60 %
Cuadriculado
130 µm
hidrófobos
25 mm
No esterilizable en autoclave
Blanca
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
14 l/min/cm2 (aire), 220 ml/min/cm2 (agua)
hidrófobos
100Pack
Paquete de 100
260 °C
Membranas de filtración
25 mm