Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE
Diseñada para los recipientes más pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11888882
  • 10.50€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñada para los recipientes más pequeños.La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
  • Se suministra en viales reutilizables con tapón a presión.
  • Para la agitación en tubos de ensayo, vasos de precipitados pequeños u otros recipientes.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Blanco
PTFE
6 mm
PTFE
Barra agitadora
10/paq.
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Cilíndrico