Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE
Diseñada para los recipientes más pequeños.  La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™ es esterilizable en autoclave.
Marca:  Fisherbrand™
7.27 EUR hasta el 2020-06-30
Use el código promocional "13932" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11808892
  • 8.30€ / paquete de 10
Stock Remoto 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se suministra en viales reutilizables con tapón a presión.
  • Para la agitación en tubos de ensayo, vasos de precipitados pequeños u otros recipientes.
  • Esterilizable en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
10/Paq.
3 mm
Cilíndrico
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Blanco
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras&
Barras agitadoras de PTFE micro
13 mm